161152
2-Nitro-1-naphthol
95%
Saggio
95%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Oc1c(ccc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H
MUCCHGOWMZTLHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)