Documenti fondamentali
91277
Supelco
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Beilstein:
2003232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)