Documenti
908789
Sigma-Aldrich
HS425
Umicore
Sinonimo/i:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H54N2OSi2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.07
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
202-206 °C
Applicazioni
Umicore HS425 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)