Documenti fondamentali
90867
Supelco
(−)-Methyl L-lactate
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl (S)-(−)-lactate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.10
Beilstein:
1720587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413-1.415
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)