Documenti fondamentali
89341
Sigma-Aldrich
Activated Charcoal Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
Sinonimo/i:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Beilstein:
4360473
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Origine biologica
wood
Stato
powder
Qualità
chemically activated
Produttore/marchio commerciale
Norit® CASP
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
for purification of process liquids and water, especially suited for removing cyanotoxins from surface water
Note legali
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)