Key Documents
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.36
Beilstein:
5367653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for electrochemical analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Supporting electrolyte
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)