Documenti fondamentali
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
5496892
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D −28±1°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
P. ebollizione
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)