Documenti
82704
Sigma-Aldrich
Piridina
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Beilstein:
103233
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Grado
absolute
puriss.
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
899 °F
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Limite di esplosione
12.4 %
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)