Documenti fondamentali
82570
Sigma-Aldrich
(+)-Pulegone
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
2040703
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +23±1.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Altre note
Chiral building block Synthesis of (-)-8-phenylmenthol
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)