79840
N-Phthaloyl-L-glutamic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
PhGA
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)