78820
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi, ≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Stato
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Pd
for the determination of Bi
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
145 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)