Documenti fondamentali
77196
Millipore
Peptone Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Phytone Yeast Extract Agar
Scegli un formato
500 G
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
chloramphenicol, 0.05 g/L
glucose, 40 g/L
soya peptone (papainic), 10 g/L
streptomycin sulfate, 0.03 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Candida spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Applicazioni
For the cultivation of yeasts and molds.
Nota sulla preparazione
Dissolve 70 g in 1 litre distilled water and dispense. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.