Documenti fondamentali
75551
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-benzhydryl-Pro-OH
Sinonimo/i:
(S)-2-Benzhydryl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-benzhydryl-D-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27NO4
Peso molecolare:
381.46
Codice UNSPSC:
12352209
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)