Documenti fondamentali
74736
Supelco
N-Octadecanoyl-Nile blue
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Chromoionophore I, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H53N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
583.85
Beilstein:
3576427
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (TLC)
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescenza
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin)
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)