Documenti fondamentali
74020
Sigma-Aldrich
Nitroterephthalic acid
purum, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Beilstein:
1913836
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
268-272 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)