Documenti fondamentali
73995
Sigma-Aldrich
Nitrosulfonazo III
p.a., indicator
Sinonimo/i:
2,7-Bis(4-nitro-2-sulfophenylazo)chromotropic acid tetrasodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H10N6Na4O18S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
866.56
Beilstein:
1899945
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Grado
indicator grade
indicator
p.a.
Punto di fusione
222 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S(O)(=O)=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(cc4S(O)(=O)=O)[N+]([O-])=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14N6O18S4.2Na/c29-21-18-9(5-16(49(41,42)43)19(21)25-23-12-3-1-10(27(31)32)7-14(12)47(35,36)37)6-17(50(44,45)46)20(22(18)30)26-24-13-4-2-11(28(33)34)8-15(13)48(38,39)40;;/h1-8,29-30H,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43)(H,44,45,46);;/q;2*+1/p-2/b25-23+,26-24+;;
CKLNXXLIRDZLQS-SPBSJSFYSA-L
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)