73906
4,4′-Difluorobenzophenone
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)