73348
N-Desmethylthiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)N=C1NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
InChI
1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
LOXCNVOJGRNBFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.