68678
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
6-Chloronicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
185-190 °C
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.