Documenti
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Beilstein:
507683
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
P. eboll.
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)