67560
1-Methylimidazole
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
977 °F
Limite di esplosione
15.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.497
P. eboll.
198 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?