66070
3-Methyl-1-butene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
2-methyl-1-butene and 1-pentene, residual
Indice di rifrazione
n20/D 1.364
n20/D 1.366
P. eboll.
20 °C (lit.)
Densità
0.627 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-70.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?