Documenti
59921
Supelco
D-Glyceric acid sodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium D-glycerate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O4 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.08 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤5% water (calculated from elemental analysis)
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)