59527
Silybin B
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]-4-chromanone, (2S,3S)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-4-oxobenzopyran-2-yl]benzodioxin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10.0% water
≤3.0% residual solvents
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1
SEBFKMXJBCUCAI-WAABAYLZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?