56614
Michler′s ketone
certified reference material, TraceCERT®
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?