561932
Deblock trichloroacetic acid solution
3 % (w/v) in methylene chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg
Concentrazione
3 % (w/v) in methylene chloride
Impurezze
≤0.005% (water)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?