Documenti fondamentali
55842
Supelco
Reserpine solution
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40N2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
SB.32
Livello qualitativo
Concentrazione
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Densità
0.925-0.929 g/mL at 20 °C
Compatibilità
corresponds for LC-MS
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Descrizione generale
Reserpine solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). It is manufactured specifically for accurate and fast LC-MS instrument calibration with the following properties:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.       
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.        
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4