55667
6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, mixture of isomers
analytical standard
Sinonimo/i:
Mixture of Nerylacetone and Geranylacetone, Geranylacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.465-1.469
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C13H22O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)