Documenti fondamentali
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleric acid sodium salt hydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methyl-γ-hydroxybutyric acid sodium salt hydrate, 4-Hydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13 (anhydrous free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤25% water
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)