55529
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.545
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?