Documenti fondamentali
55286
Millipore
VRE ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
Scegli un formato
5 VIALS
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 VIALS
118,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Stato
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Applicazioni
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
Componenti
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)