Documenti fondamentali
55188
Supelco
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)