Documenti fondamentali
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Applicazioni
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)