Documenti fondamentali
53354
Supelco
1,3-Dimethoxybenzene
analytical standard
Sinonimo/i:
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
878582
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)