Documenti fondamentali
51962
Millipore
m-CP selective Supplement I
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
Scegli un formato
5 VIALS
72,00 €
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 VIALS
72,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Descrizione generale
An antibiotic supplement recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Applicazioni
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Componenti
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)