Documenti fondamentali
51700
Sigma-Aldrich
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.18
Beilstein:
2056991
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
P. ebollizione
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)