51050
Guanosine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −73±2°, c = 1.5% in 0.1 M NaOH
Impurezze
≤3% water
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.1 M NaOH: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow
Stringa SMILE
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?