49975
Acacetin
analytical standard
Sinonimo/i:
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavone, Apigenin 4′-methyl ether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤5.0% water
Punto di fusione
260-265 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?