Documenti fondamentali
1.01063
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Aluminium nitrate nonahydrate
Scegli un formato
500 G
92,70 €
50 KG
4.640,00 €
92,70 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
92,70 €
50 KG
4.640,00 €
About This Item
Formula condensata:
Al(NO3)3 · 9 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-751-8
NACRES:
NA.21
92,70 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.5% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
73 °C
Solubilità
41.9 g/L
Densità
1.72 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
880 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: This application highlights the use of arsenic tests in developing sensitive chemosensors that are crucial for monitoring arsenic levels in various environments, ensuring public health and safety (Dhanasekaran K et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash