Documenti fondamentali
45721
Supelco
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
146,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.67
Beilstein:
3344166
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fatih Kapukıran et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 102(6), 848-853 (2019-04-17)
In this study, the detection power of a gas chromatography mass spectrometer (GC-MS) for procymidone and chlorflurenol was significantly enhanced using switchable solvent liquid phase microextraction (SS-LPME) as a preconcentration tool. This was achieved by a comprehensive optimization of significant