45709
2,4,5-T-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Ethylhexyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C16H21Cl3O3/c1-3-5-6-11(4-2)9-22-16(20)10-21-15-8-13(18)12(17)7-14(15)19/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
MNELUOHPQMJXGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)