Documenti fondamentali
45499
Supelco
Flubenzimin
PESTANAL®, analytical standard
Scegli un formato
250 MG
54,50 €
54,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
54,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10F6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
54,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)/N=C1S\C(=N/c2ccccc2)N(c3ccccc3)C\1=N\C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6N4S/c18-16(19,20)25-13-14(26-17(21,22)23)28-15(24-11-7-3-1-4-8-11)27(13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b24-15-,25-13+,26-14-
IZFZCMFMJKDHJZ-BANPTERESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Characteristics of the acaricidal action of cropotex--an inhibitor of tick development].
Iu S Korotkov et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (3)(3), 44-48 (1985-05-01)