Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 632,00 € |
Informazioni su questo articolo
632,00 €
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.04, λ: 310 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals | form - | form crystals |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| assay ≥99.0% (T) | assay ~99% | assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| UV absorption λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.04, λ: 500 nm Amax: 0.02, λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 310 nm Amax: 0.02 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02 |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality LiChropur™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?