Documenti fondamentali
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.37
Beilstein:
914032
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥95% (HPLC)
Punto di fusione
90-95 °C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)