437573
N,N-dimetilformammide
ACS reagent, ≥99.8%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent synthesis of gold nanoparticles.
- As a solvent in capillary electrophoresis.
- Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines by reacting with choropyridazines.
- Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?