Documenti fondamentali
43080
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
N,N-Diphenylhydrazine (asym.) hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2NNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.70
Beilstein:
3569340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (AT)
Punto di fusione
162-166 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)