433349
Cyclen tetrahydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane tetrahydrochloride
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
>293 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4.4ClH/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1;;;;/h9-12H,1-8H2;4*1H
SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)