430749
Pyrocatechol
purified by sublimation, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
Scegli un formato
48,09 €
Prezzo di listino68,70 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
48,09 €
Prezzo di listino68,70 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Materiali
white
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Saggio
≥99.5%
Purificato mediante
sublimation
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)