429627
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for environmental analysis
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
applicazioni
environmental
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?