41924
Cyanoguanidine
pharmaceutical impurity standard, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dicyandiamide, Metformin Related Compound A (USP), Metformin impurity A (PhEur), Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
Punto di fusione
208-211 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)